Learn More
Naphthalene D8 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30308827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308827 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30308827 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011117DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene D8
CAS 1146-65-2
Solvente o matrice Dichloromethane
Formula molecolare C10 D8
Quantità 1 mL
Sinonimo Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Naphthalene-d8 (6CI,8CI,9CI), Naphthalene (C10D8), Octadeuterionaphthalene, Octadeuteronaphthalene, Perdeuterated naphthalene, Perdeuterionaphthalene, Perdeuteronaphthalene, Naphthalene D8
InChI Formula InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 136.22
Peso formulazione 136.1128 g/mol