Learn More
Naphthalene-d8, for NMR, 98+ atom % D
Codice prodotto. 10647504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647504 5 g Glass Bottle 5g
10605052 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10647504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    260.00€ / 5g
    Risparmia 34.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1146-65-2 | C10H8 | 136.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1146-65-2
Formula molecolare C10H8
Molecular Weight (g/mol) 136.22
Numero MDL MFCD00001743
InChI Key UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Sinonimo naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
PubChem CID 92148
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaphthalene
SMILES [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthalene-d8
Forma fisica Crystals or Crystalline Powder
Colore White
Nota nome For NMR
Deuterio (D) 98.0% min.
Punto d'infiammabilità 78°C
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Punto di fusione 81.0°C to 83.0°C
Formula lineare C10D8
Peso formulazione 136.22
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Naphthalene-d8
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.