Learn More
Naphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naphthalene |
| CAS | 91-20-3 |
| Formula molecolare | C10 H8 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H |
| SMILES | c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | naphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.17 |
| Peso formulazione | 128.0626 |