Learn More
Naphthol AS, 99%
Codice prodotto. 10491441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10491441 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10491441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212181000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-77-3 | C17H13NO2 | 263.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naphthol AS
Nota nome 99%
CAS 92-77-3
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >243.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C17H13NO2
Numero MDL MFCD00004096
Quantità 100 g
Beilstein 12, 505
Sinonimo naphthol as, 3-hydroxy-2-naphthanilide, naphthol as supra, cibanaphthol rf, naphtanilide rc, azonaphtol a, dragonthol a, naftoelan a, naphtazol a, naphtholate as
InChI Key JFGQHAHJWJBOPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2O
IUPAC Name 3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 263.28
PubChem CID 66719
Peso formulazione 263.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Naphthol AS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.