Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Naphtholbenzein
Codice prodotto. 15560000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15560000 5 g 5g
15560544 25 g 25g
15570544 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15560000 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 415320050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Indicator | CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145-50-6
Formula molecolare C27H18O2
Molecular Weight (g/mol) 374.44
InChI Key VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC Name (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Naphtholbenzein
Punto di fusione 230.0°C to 235.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Sinonimo p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetic acid
Peso formulazione 374.44
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Naphtholbenzein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-Naphthalenone