missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naproxen-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naproxen-d3 |
| CAS | 958293-79-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C14H11D3O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 2-Naphthaleneacetic acid','6-(methoxy-d3)-α-methyl-, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, 2-[6-(Trideuteromethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid, rac-Naproxen (methoxy-D3), (R,S)-Naproxen D3 (methoxy D3) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.28 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?