Learn More
Naproxen-d3, TRC
Codice prodotto. 30484139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30484139 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30484139 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37752450MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naproxen-d3
CAS 958293-79-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14H11D3O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Naphthaleneacetic acid','6-(methoxy-d3)-α-methyl-, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, 2-[6-(Trideuteromethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid, rac-Naproxen (methoxy-D3), (R,S)-Naproxen D3 (methoxy D3)
InChI Formula InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
IUPAC Name 2-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 233.28
Peso formulazione 233.1131
Percent Purity >95