Learn More
Naproxen EP Impurity F, Mikromol™
Descrizione
Naproxen EP Impurity F
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester) |
| CAS | 31220-35-6 |
| Nomi componenti o analita | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H18 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. F (EP), Naproxen Ethyl Ester, Naproxen Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC Name | ethyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Vedi altri risultati |