Learn More
Naproxen sodium, 98%
Codice prodotto. 15495369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495369 100 g 100g
15475369 5 g 5g
15485369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15495369 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63103.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class. | CAS: 26159-34-2 | C14H13NaO3 | 252.25 g/mol
A cyclooxygenase inhibitorNaproxen sodium acts as a nonselective inhibitor of Cox-1 and Cox-2. It serves as an anti-inflammatory agent with analgesic and antipyretic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
  • Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
  • It is suitable for cell culture research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26159-34-2
Formula molecolare C14H13NaO3
Molecular Weight (g/mol) 252.25
Numero MDL MFCD00058507
InChI Key CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Sinonimo naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
IUPAC Name sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMILES [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Naproxen sodium
Punto di fusione 259°C to 262°C
Colore White
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,6417
Informazioni di solubilità Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Peso formulazione 252.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Naproxen sodium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate