Learn More
Naproxen Sodium, LoGiCal
Codice prodotto. 30462270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462270 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462270 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0152.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naproxen Sodium
CAS 26159-34-2
Nomi componenti o analita Naproxen Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H13 O3 . Na
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Naproxen Sodium, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
InChI Formula InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 252.24
Quantità 10 mg
Peso formulazione 252.0762 g/mol