Learn More
Naproxen sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16436298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16436298 10 g 10g
16428887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16436298 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15030A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
MedChemExpress Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Specifica
Materiale o nome chimico Naproxen sodium
CAS 26159-34-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H13NaO3
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità H2O : 75 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C(O[Na])=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Molecular Weight (g/mol) 252.24
Peso formulazione 252.24
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only