Learn More
Napsin A Antibody (10C4B8) - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620526 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620526 0.025 mL 0.03mL
18183378 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18620526 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2373550.025ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Napsin A Monoclonal specifically detects Napsin A in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Napsin A
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 10C4B8
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulazione PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias gene Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Simboli geni NAPSA
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified recombinant fragment of human NAPSA (AA: 20-158) expressed in E. Coli.
Peso molecolare dell'antigene 45.4 kDa
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9476
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only