Descrizione
Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | Napsin A |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | rNAPSA/7239 |
| Coniugato | PerCP |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02 |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Recombinant fragment (aa50-150) of human Napsin A protein (exact sequence is proprietary) |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |