Learn More
Naratriptan 2-Carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480251 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3787450.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Naratriptan 2-Carboxylic Acid
CAS 874583-40-1
Formula molecolare C18H25N3O4S
Quantità 0.5 mg
Sinonimo 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1
IUPAC Name 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 379.47
Peso formulazione 379.1566