Learn More
Naringin, 97%
Codice prodotto. 10646252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646252 25 g Plastic bottle 25g
10404345 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206910250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10236-47-2 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10236-47-2
Formula molecolare C27H32O14
Molecular Weight (g/mol) 580.54
Numero MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI Key DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
IUPAC Name 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Naringin
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di Merck 15, 6507
Colore Beige to Yellow
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 580.53
Percent Purity ≥96.0%