Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Narrow Mouth Round Jug with White Polypropylene Cap
Codice prodotto. 16104887 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3785 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16104887 3785 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16104887
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Narrow Mouth Round Jug with White Polypropylene Cap offers an excellent moisture barrier and is impact resistant. The narrow mouth enables careful pouring and prevents spillage, making it ideal for storing and transporting liquids.
  • Narrow mouth enables careful pouring and prevents spillage
  • Excellent moisture barrier protects contents
  • Impact resistant construction for durability
  • White polypropylene screw cap included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3785 mL
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 25 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 295 mm
Materiale HDPE
Quantità 4
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 38-400
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 292 mm
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 137 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3785 mL
Forma Round Jug
Monouso Reusable
Product Type Round Jug