Learn More
Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo stretto
Descrizione
- Available in a range of capacities
- Manufactured from soda lime glass
- Caps not included
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Materiale | Calce sodata |
| N. per confezione | Confezione da 216 |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Product Type | Bottiglia |
| Diametro (sistema metrico) | 27 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?