Learn More
Gravis Bottiglia in vetro sodico-calcico ambrato con collo stretto
Codice prodotto. 11743783
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
N. per confezione:
60Pack
Confezione da 14
Confezione da 195
Confezione da 216
Dimensione della confezione:
pezzi 14
pezzi 195
pezzi 216
pezzi 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) N. per confezione unitSize
11743783 15 ml Confezione da 216 pezzi 216
11757225 10 ml Confezione da 195 pezzi 195
11783803 250 mL 60Pack pezzi 60
11722585 1090 ml Confezione da 14 pezzi 14
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11743783 Fornitore Gravis N. del fornitore A002181216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for samples in the laboratory. Gravis Narrow Neck Amber Glass Bottles are tinted to protect light-sensitive materials.
  • Available in a range of capacities
  • Manufactured from soda lime glass
  • Caps not included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Materiale Calce sodata
N. per confezione Confezione da 216
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Product Type Bottiglia
Diametro (sistema metrico) 27 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.