Learn More
Karl Hecht™ Narrow Neck Clear Glass Bottles with Ground Stopper
Descrizione
- With glass stopper
- Narrow neck
- Joint size 19/26
- Capacity of 250mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Clear |
| Include | Glass Stopper |
| Materiale | Glass |
| Giunto rastremato standard | 19/26 |
| Chiarezza | Clear |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Materiale chiusura | Glass |
| Tipo di chiusura | Stopper |
| Vedi altri risultati |