Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Narrow Neck Flat Bottom Flask
Codice prodotto. 10000411
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
10000411 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10000411 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 07045085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    173.45€ / pezzi 1
    Risparmia 76.55€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flat bottom flask with beaded rim
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • Material: DURAN™
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 65 mm
Capacità (sistema metrico) 6000 mL
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Stile collo Narrow
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) esterno 237 mm