Learn More
Buerkle™ Narrow Neck Reagent Bottles
Codice prodotto. 31188970 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
31188970 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31188970 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03402500
In stock
Universal bottles for storing, packing, taking samples, sampling and transport of liquids.
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Colore Translucent White
Materiale HDPE, Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 84.54 fl oz.
Product Type Reagent Bottle