Learn More
Globe Scientific Narrow Stem Transfer Pipets
Codice prodotto. 31923714 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
4 mL
4.5 mL
15 mL
Tipo di imballaggio:
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 500
pezzi 5000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
31923714 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923596 4 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 5000
31924054 4 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 5000
31924071 4.5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923577 1.2 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923569 1.2 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 500
31923583 1.2 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
31923693 15 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 2500
31921837 15 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 31923714 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 136020
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Narrow stem transfer pipets feature long, thin stems which are flexible and can be bent to access narrow openings and small diameter tubes.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3 mL
Calibrato No
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 24
Graduato No
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Tipo di imballaggio 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Tipo Narrow Stem Transfer Pipet