Learn More
R&D Systems™ Nasal Cavity Olfactory Neuroblastoma Tissue Slides - Paraffin
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Specifica
Specifica
| Cross-reattività | Human |
| Tipo | Nasal Cavity Olfactory Neuroblastoma Tissue Slides |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Status giuridico | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Specie | Human |
| Linea di prodotti | Novus |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?