Learn More
Whirl-Pak™ Meat and Poultry Carcass Sampling Kit (18 oz.) with PE Gloves and Buffer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16871590 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
532 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16871590 532 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16871590 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01324WA
Designed for sampling meat and turkey carcasses to test for the presence of E.coli.
  • One pair of non-handed (Size: L), sterile polyethylene gloves
  • 25 mL buffered peptone water (expiration date marked on the box)
  • Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ bag
  • Two disposable sterile templates, one for meat carcasses (10 x 10 cm) and one for turkeys (5 x 10 cm)
  • Disposable template eliminates the need for re-sanitizing reusable templates, saving time and money and making it easier to transport the template to the carcass
  • Templates form to the contours of the carcass, making it easier to swab within the required area
  • Gloves and templates are packaged together in a sealed plastic bag that has a perforation for easy opening
Order Info
Box of 25 kits
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Meat and Poultry Carcass Sampling
Include One pair of non-handed (Size: L), sterile polyethylene gloves; 25 mL buffered peptone water (expiration date marked on the box); Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ bag; Two disposable sterile templates, one for meat carcasses (10 x 10 cm) and one for turkeys (5 x 10 cm)
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 18 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 25/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 25/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Product Type Sample Bag with Labeling Area
Capacità (sistema imperiale) 18 oz.
Capacità (sistema metrico) 532 mL
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm