Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11771684 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm (5 x 3 pollici)
12.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici)
23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
23 x 15 cm
30 x 19 cm (12 x 7.5 pollici)
30.5 x 12.5 cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm (15 x 5 pollici)
38 x 15 cm
38 x 19 cm (15 x 7.5 pollici)
7.5 x 5.24 pollici (19 x 13 cm)
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 pollici)
Spessore (sistema imperiale):
2.25 mil
2.5 mil
3 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) Product Type unitSize
11771684 23 x 15 cm (9 x 6 pollici) 3 mil 24 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
11771664 12.5 x 7.5 cm 2.25 mil 2 oz. Sample Bag pezzi 500
11701973 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici) 2.25 mil 4 oz. Sample Bag pezzi 500
11781664 9.5 x 18 cm (7 x 3.75 pollici) 3 mil 7 oz. Sample Bag pezzi 500
11791664 7.5 x 5.24 pollici (19 x 13 cm) 3 mil 13 oz. Sample Bag pezzi 500
11785714 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici) 2.5 mil 18 oz. Sample Bag pezzi 500
11775774 23 x 15 cm (9 x 6 pollici) 3 mil 24 oz. Sample Bag pezzi 500
11701674 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Sample Bag pezzi 500
11741684 30.5 x 12.5 cm 3 mil 27 oz. Sample Bag pezzi 500
11786508 38 x 12.5 cm (15 x 5 pollici) 3 mil 36 oz. Sample Bag pezzi 500
11791963 38 x 15 cm 3 mil 42 oz. Sample Bag pezzi 500
11707093 38 x 19 cm (15 x 7.5 pollici) 3 mil 69 oz. Sample Bag pezzi 500
11776965 12.5 x 6.5 cm 2.25 mil 1 oz. Sample Bag pezzi 500
11781963 12.5 x 7.5 cm (5 x 3 pollici) 2.25 mil 2 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
11735804 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici) 2.25 mil 4 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
11771963 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici) 2.5 mil 18 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
11761684 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
11734834 30.5 x 12.5 cm 3 mil 27 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
11751684 30 x 19 cm (12 x 7.5 pollici) 4 mil 55 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
30286575 18.5 x 7.5 cm 2.25 mil 4 oz. Sample Bag with Labeling Area pezzi 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11771684 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01297WA
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Linguette anti perforazione per evitare danni dovuti ai fili scoperti alle estremità. I sacchetti a chiusura semplificata Nasco™ Whirl-Pak™ sono ideali per l'analisi di campioni e altri prodotti.
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Easy-to-close bags are ideal for sampling and product analysis. Available in plain or write-on styles.
  • Transparent polyethylene bags
  • Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
  • Gas sterilized, with documentation available
  • Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
  • Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
  • Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
  • Thickness, 2.25 to 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen and BPH free
  • Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
  • Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)
Specifica
Descrizione Tipo scrivibile
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Chiusura semplice
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale Polietilene
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
N. per confezione 500/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 500/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Product Type Sample Bag with Labeling Area
Capacità (sistema imperiale) 24 oz.
Capacità (sistema metrico) 24 once (709.7 ml)
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Spessore (sistema metrico) 3 mil