Learn More
Whirl-Pak™ Stand-Up Sample Bags
Codice prodotto. 11726873 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in.)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.)
23 x 15 cm (9 x 6 in.)
38 x 15 cm (15 x 6 in.)
38 x 19 cm (15 x 7.5 in.)
Spessore (sistema imperiale):
2.50 mil
3 mil
4 mil
Capacità (sistema metrico):
118 mL
532 mL
710 mL
1.24 L
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 6000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11726873 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.) 3 mil 532 mL pezzi 500
11716873 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in.) 2.50 mil 118 mL pezzi 500
30281139 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in.) 2.50 mil 118 mL pezzi 6000
11766965 23 x 15 cm (9 x 6 in.) 3 mil 710 mL pezzi 500
11781796 38 x 15 cm (15 x 6 in.) 4 mil 1.24 L pezzi 250
11791796 38 x 19 cm (15 x 7.5 in.) 4 mil 2 L pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11726873 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01365WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.59€
    154.92€ / pezzi 500
    Risparmia 202.67€
    56% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stand-up bags make it very easy to add material to the bag and to remove sample for testing or analysis. The flat bottom ensures stability and the wire tabs hold the top open for easy access.
  • Paper-like finish virtually eliminates ink smearing
  • Surface that will accept a variety of writing instruments
  • Sterilized after manufacturing
Specifica
Descrizione Whirl-Pak™ Stand-Up Bag
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 18 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 500/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 500/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Product Type Stand-up Bag
Capacità (sistema imperiale) 18 oz.
Capacità (sistema metrico) 532 mL
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm