Learn More
R&D Systems™ Nateglinide
Codice prodotto. 18782714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782714 10 mg 10mg
18752514 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18782714 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4231/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 (KATP) blocker; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels
Kir6 (KATP) blocker. Exhibits in vitro tissue selectivity for pancreatic β-cell-type Kir6 channels over cardiovascular Kir6 channels; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels. Hypoglycemic agent; stimulates insulin secretion from pancreatic β-cells by increasing cytosolic Ca2+ concentration. Also agonist at the orphan receptor MRGPRX4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105816-04-4
Formula molecolare C19H27NO3
Specifica
Materiale o nome chimico Nateglinide
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 317.42
Purezza >98%
Peso molecolare 317.429