Learn More
Nateglinide, Mikromol™
Codice prodotto. 17901376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17901376 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0847.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nateglinide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nateglinide
CAS 105816-04-4
Nomi componenti o analita Nateglinide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H27 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nateglinide
InChI Formula InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 317.42
Quantità 100 mg
Peso formulazione 317.1991 g/mol