Learn More
Nateglinide, TRC
Codice prodotto. 30476745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476745 50 mg 50mg
30472666 100 mg -
30475262 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30476745 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37937550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105816-04-4
Formula molecolare C19 H27 N O3
Molecular Weight (g/mol) 317.42
Sinonimo Nateglinide, D-Phenylalanine, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, D-Phenylalanine, N-[[4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, trans-, N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine, (-)-N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, A 4166, AY 4166, D-Nateglinide, DJN 608, Fastic, Glinate, Glunate, Natelide, Pastic, SDZ-DJN 608, Senaglinide, Starlix, Starlix DS, Starsis
IUPAC Name (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Nateglinide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
Peso formulazione 317.1991