Learn More
Thermo Scientific™ 25mL Nonsterile Centrifugal Filters
Filter volumes up to 25mL with these 25mL polypropylene centrifugal filters.
217.08€ - 253.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Benchtop or Floor Model Centrifuge
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene
Linea di prodotti Target2
Tipo Centrifugal Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Materiale (membrana) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale (membrana) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
13476786
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2519-1
Cellulose Acetate 0.22 μm
217.08€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12604843
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2519-2
Cellulose Acetate 0.45 μm
227.20€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10638815
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2519-3
Nylon 0.22 μm
227.20€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10139534
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2519-4
Nylon 0.45 μm
253.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10669855
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2519-5
PVDF 0.22 μm
237.32€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11975693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2519-6
PVDF 0.45 μm
237.32€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filter volumes up to 25mL with these Thermo Scientific™ National 25mL Nonsterile Centrifugal Filters. The filters feature a virgin polypropylene filter housing with conical receiver, and can be used with any benchtop or floor model laboratory centrifuge.
  • 2,500xG maximum centrifugal force
  • Nonsterile
  • Bulk packed
Specifica
Specifica
Benchtop or Floor Model Centrifuge
Polypropylene
Centrifugal Filter
Non-sterile
Target2
25 mL