Learn More
Thermo Scientific™ 750μL Nonsterile Micro-Centrifugal Filters
Filter volumes as low as 50µL with low hold-up volume with these 750µL polypropylene micro-centrifugal filters.
195.71€ - 235.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene
Linea di prodotti Target2
Tipo Microcentrifugal Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Materiale (membrana) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale (membrana) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10639375
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2517-1
Cellulose Acetate 0.22 μm
195.71€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10459624
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2517-10
PTFE 0.45 μm
195.71€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10743976
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2517-2
Cellulose Acetate 0.45 μm
195.71€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10457234
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2517-3
Nylon 0.2 μm
195.71€
pezzi 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
10129254
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
F2517-4
Nylon 0.45 μm
195.71€
pezzi 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
10519555
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
F2517-5
PVDF 0.2 μm
217.00€
pezzi 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
10169424
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
F2517-6
PVDF 0.45 μm
235.00€
pezzi 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
11978846
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
F2517-7
Regenerated Cellulose 0.2 μm
195.71€
pezzi 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
10179514
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
F2517-8
Regenerated Cellulose 0.45 μm
195.71€
pezzi 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
10137404
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
F2517-9
PTFE 0.2 μm
195.71€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filter volumes as low as 50μL with low hold-up volume with these Thermo Scientific™ National 750μL Nonsterile Micro-Centrifugal Filters. The filters feature a virgin polypropylene filter housing with tapered 2mL, capped receiver tube, and can be used with any benchtop microcentrifuge.
  • 10,000xG maximum centrifugal force
  • Nonsterile
  • Bulk packed
Specifica
Specifica
Centrifuge
Polypropylene
Microcentrifugal Filter
Non-sterile
Target2
750 μL