Learn More
Thermo Scientific™ National Assembled Certified Vial Kits
Thermo Scientific™ National Assembled Certified Vial Kits provide convenience and assurance vials uphold rigorous manufacturing standards.
67.85€ - 95.35€
Specifica
Materiale | PTFE, Silicone |
---|---|
Materiale chiusura | Bonded PTFE, Silicone |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Limited-volume Sampling |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore chiusura | Materiale chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore chiusura | Materiale chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11911553
|
Thermo Scientific™
CERT4010-91A |
2 mL | Black | Bonded PTFE, Silicone | Amber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10017504
|
Thermo Scientific™
CERT4015-84-ASM |
4 mL | Gray | Bonded PTFE, Silicone | Clear |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10149194
|
Thermo Scientific™
CERT4015-87-ASM |
4 mL | Gray | Bonded PTFE, Silicone | Amber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ National Assembled Certified Vial Kits provide convenience and assurance vials uphold rigorous manufacturing standards.
- Fully lot tested including HPLC and GC analysis
- Certificate of Conformance included in every pack
- Bonded caps to prevent septa push-through
- Clear Type 1, 33 expansion borosilicate glass or amber Type 2, 51 expansion borosilicate glass
- Available with or without ID patch
- Fixed micro vials or inserts for limited-volume sampling
- Assembled in convenient packs of 100 vials and pre-attached caps and septa
Specifica
PTFE, Silicone | |
Bonded PTFE, Silicone | |
Screw Cap | |
Limited-volume Sampling |