Learn More
Thermo Scientific™ Electronic Crimpers and Decrimpers
Attach or remove aluminum seals with the single press of a button.
1040.40€ - 1096.50€
Specifica
Tipo Electronic Crimper
Da utilizzare con (applicazione) Industrial Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aluminum Seal
Linea di prodotti National
N. per confezione 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Descrizione Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12601935
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ECR-8C
Electronic Crimper 8 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11678398
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ECR-11C
Electronic Crimper 11 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12631935
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ECR-13C
Electronic Crimper 13 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11912925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ECR-20C
Pinza sigillatrice elettronica 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12621935
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EDCB-11C
Electronic Decrimper 11 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641935
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EDCB-13C
Electronic Decrimper 13 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11952091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EDCB-20C
Pinza decapsulatrice elettronica 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Attach or remove aluminum seals with the single press of a button. Thermo Scientific™ National Electronic Crimpers and Decrimpers offer adjustable crimp settings compatible with most cap types.
Electronic crimpers provide secure, reproducible crimps. A single press of the button both closes the crimping jaws to attach the seal and opens them to release the vial.  Decappers provide quick and easy removal with a single press of the operation button. 
  • Adjustable crimp settings allow compatiblity with standard aluminimum, pressure-release, tin-plated steel and bimetal two-piece seals†
  • Ergonomic design reduces wrist strain
  • Controls and indicator lights are visible and accessible for left- or right-handed operation
  • Crimpers and decappers can be operated while plugged in and recharging
  • Vials can be crimped or decapped while they remain in most standard removable sample trays
  • Crimp-force sensing automatically determines when a proper seal has been formed and opens the jaws to release the vial
Includes:
  • Built-in long-life lithium ion rechargeable battery with low battery
  • Universal 100V–240V charger with plug adaptors for most power outlets
Ordering Information:
Replacement battery available separately.
Note: † Flip top seals with plastic buttons on the top are not compatible with the electronic crimpers
Specifica
Specifica
Electronic Crimper
Aluminum Seal
1 Ea.
Industrial Chromatography
National