Learn More
Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
38.60€ - 69.68€
Specifica
Materiale | PTFE, Silicone, Polypropylene |
---|---|
Setto | Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. |
Product Line | National |
Codice del prodotto | Marca | Setto | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Setto | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10006704
|
Thermo Scientific™
C4013-65A |
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. | No |
38.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12423678
|
Thermo Scientific™
C4010-69A |
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12413678
|
Thermo Scientific™
C4010-68A |
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10096454
|
Thermo Scientific™
C4015-69A |
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. | Yes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Effectively eliminate septa push-through with Thermo Scientific™ National Screw Thread Caps with Bonded Septa.
- Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
- Eliminates septa push-through
- Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
Specifica
PTFE, Silicone, Polypropylene | |
Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. | |
National |