Learn More
Thermo Scientific™ National Snap-It™ Closures for 12 x 32 crimp/snap vials
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
6.68€ - 85.70€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
---|---|
Product Line | National Snap-It |
Dimensione chiusura | 11 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Setto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Setto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12493738
|
Thermo Scientific™
C4011-50Y |
Yellow | Integral PE |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
13150963
|
Thermo Scientific™
C4011-53G |
Green | Red PTFE/White Silicone/Red PTFE |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12473768
|
Thermo Scientific™
C4011-56 |
Clear | Viton™ Elastomer |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12493768
|
Thermo Scientific™
C4011-57 |
Clear | Integral-Star Slit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
- Caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Easy to apply and easy to remove from vials
- Available in a variety of colors and septa choices
Specifica
2 mL | |
National Snap-It | |
11 mm |