Learn More
Thermo Scientific™ Siringhe monouso interamente in plastica National Target
Descrizione
Queste siringhe monouso, utilizzate con i filtri per siringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific ™ Target2™ consentono di erogare e filtrare volumi contenuti di liquidi. Le siringhe monouso in plastica Thermo Scientific™ National Target rappresentano la scelta ideale per tutte le applicazioni dei filtri per siringhe. Queste siringhe monouso presentano una struttura in due parti con cilindri in polipropilene e stantuffi in polietilene. In questo modo non sono più necessarie le guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma né il lubrificante a base di silicone o di olio nel cilindro.
- Choose Luer-Slip or Luer Lock syringes, in capacities ranging from 1 to 50mL
- Nonsterile
- Bulk packed
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel) |
| Descrizione | Siringhe Luer-Slip, capacità 10 ml |
| Product Type | Siringa Luer-Slip |
| Monouso | Sì |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Product Line | National Target |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filtro per siringa |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |
| Sterilità | Non-sterile |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.