missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Native Bordetella Pertussis Filamentous Hemagglutinin Protein, Unconjugated, 100 μg
Descrizione
- Protein Name: Native Bordetella pertussis Filamentous Hemagglutinin
- Source: Bordetella pertussis Tohama I
- Form: Liquid
- Formulation: pH 8, containing 50% Glycerol, 47.1% Tris HCl, and 2.9% Sodium chloride
- Tested Applications: ELISA, SDS-PAGE
- Conjugation: Unconjugated
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 50% glycerol, 47.1% Tris-HCl, 2.9% sodium chloride, pH8 |
| Content And Storage | Store at -80°C. |
| Forma | Liquid |
| Label or Dye | Unconjugated |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Substrate Properties | Protein-based Substrate |
| Target Molecule | Bordetella pertussis Filamentous Hemagglutinin |
| Formulazione | 50% Glycerol, 47.1% Tris HCl, 2.9% Sodium chloride, pH 8 |
| Quantità | 100 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE, ELISA |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?