Learn More
Abcam Native Streptavidin Protein, PerCP Conjugated, Lyophilized, 1 mg
Codice prodotto. 32146014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32146014 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32146014 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1343471mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Native Streptomyces avidinii protein suitable for flow cytometry and Western blot applications.
  • Protein Name: Streptavidin
  • Source: Streptomyces avidinii
  • Expression System: Native
  • Applications: WB, Flow Cyt
  • Purification: Size-exclusion chromatography
  • Form: Lyophilized in phosphate buffer, 1.71% sucrose, 0.88% sodium chloride, 0.1% BSA, pH 7.4; contains 0.013% sodium azide
Specifica
Tampone phosphate buffer, 1.71% sucrose, 0.88% sodium chloride, 0.1% BSA, 0.013% sodium azide, pH7.4
Content And Storage Store at 4°C.
Detection Location In-Blot Detection
Forma Lyophilized
Label or Dye PerCP
Shipping Condition Blue Ice
Substrate Properties Protein-based Substrate
Target Molecule Biotin
Metodo di rilevamento Fluorescence
Formulazione Lyophilized from Phosphate Buffer, 1.71% sucrose, 0.88% sodium chloride, 0.1% BSA, 0.013% sodium azide, pH 7.4
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry, Western Blot
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.