missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Native Streptavidin Protein, PerCP Conjugated, Lyophilized, 1 mg
Descrizione
- Protein Name: Streptavidin
- Source: Streptomyces avidinii
- Expression System: Native
- Applications: WB, Flow Cyt
- Purification: Size-exclusion chromatography
- Form: Lyophilized in phosphate buffer, 1.71% sucrose, 0.88% sodium chloride, 0.1% BSA, pH 7.4; contains 0.013% sodium azide
Specifica
Specifica
| Tampone | phosphate buffer, 1.71% sucrose, 0.88% sodium chloride, 0.1% BSA, 0.013% sodium azide, pH7.4 |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Detection Location | In-Blot Detection |
| Forma | Lyophilized |
| Label or Dye | PerCP |
| Shipping Condition | Blue Ice |
| Substrate Properties | Protein-based Substrate |
| Target Molecule | Biotin |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Formulazione | Lyophilized from Phosphate Buffer, 1.71% sucrose, 0.88% sodium chloride, 0.1% BSA, 0.013% sodium azide, pH 7.4 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?