Learn More
JT Baker Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous BAKER, 500g
Marca:  JT Baker 0306.0500
Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous BAKER, 500g
Codice prodotto. 10010400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    103.78€ / 500g
    Risparmia 17.22€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026