Learn More
Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller
Codice prodotto. 10731024 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10731024 7 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10731024 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ONE7B02680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7 L
Gamma di temperatura 5°C to 200°C
Tipo Oil Bath
Materiale Stainless Steel
Warranty 3 Years
Lunghezza (sistema metrico) 468 mm
Larghezza (sistema metrico) 356 mm
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 14 kg
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz 1.2 W
Tensione 230 V
Wattage 1.2 w
Frequenza 50/60 Hz