Learn More
Memmert™ Natural Convection Hot Air Sterilizer with SingleDISPLAY
Codice prodotto. 12895843 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12895843 108 L Pezzo
12805853 161 L Pezzo
12815853 256 L Pezzo
12875843 32 L Pezzo
12825853 449 L Pezzo
12865843 53 L Pezzo
12885843 74 L Pezzo
12835853 749 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12895843 Fornitore Memmert™ N. del fornitore SN110
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Sterilize a variety of containers and instruments with this hot air sterilizer. Memmert™ Natural Convection Hot Air Sterilizers with SingleDISPLAY allow adjustment of pre-heated fresh air admixture by air flap control in 10% steps. Safer than disinfection.
  • German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
  • SingleDISPLAY provides adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-color display
  • Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
  • Process time does not start until the set temperature is reached
  • Three freely selectable temperature values
  • Adjust temperature (Celsius or Fahrenheit), air flap position, program time, time zones, summertime/wintertime
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 108 L
Da utilizzare con (applicazione) Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation
Include Works calibration certificate
Modello SN110
Larghezza (sistema metrico) 745 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 864 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Profondità (sistema metrico) 584 mm
Depth (Metric) Interior 400 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 78 kg
Requisiti elettrici 115/230 V 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 2.2/2.8 kW
Frequenza 50/60 Hz