Learn More
Memmert™ Natural Convection Standard Incubator with Single Display and Touchscreen, 74 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 12805883 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
12805883 115/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12805883 Fornitore Memmert™ N. del fornitore IN75
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Temperature Range: 5°C to 80°C
  • Il design è l'espressione di 65 anni di sviluppo continuo basato anche sul feedback degli utenti
  • Range di temperature fino a +80 °C
  • Modelli di otto dimensioni da 30 l a 750 l
  • Due varianti di modello: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
  • Sportelli doppi (interno in vetro, esterno in acciaio inox) per una visibilità completa senza impatti sulla temperatura
  • Attivazione del processo di sterilizzazione mediante ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Camera operativa e alloggiamento quasi interamente in acciaio inox di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Mantenimento di una temperatura precisa e costante indipendentemente dal volume della camera e dal carico
  • Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
  • Valori della temperatura di tutti gli incubatori misurati in base alle linee guida DIN 12880: 2007-05
  • Ogni incubatore è testato per la sicurezza con il simbolo 'CE'
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale
Descrizione Incubatore
Capacità (sistema metrico) 74 L
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Acciaio inox
Temperature Range (Metric) Da 5 a 80 °C
Tipo Standard Incubator
Display TFT a colori
Modello IN75
No. of Grids 6
Precisione termica 0.1 °K
Sensore di temperatura Pt100
Dimensioni interne (L x P x A) 330 x 400 x 560 mm
Dimensioni (L x P x A) A 944 x L 585 x P 514 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 944 mm
Altezza (sistema metrico) interno 560 mm
Depth (Metric) Interior 330 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 87 kg
Peso (sistema metrico) 66 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.1/1.2 kW
Frequenza 50/60 Hz