Learn More
Memmert™ Forno universale a convezione naturale con display singolo
Codice prodotto. 12676977 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
N. di ripiani:
3
4
5
6
8
9
14
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) N. di ripiani Dimensione della confezione
12676977 32 L 3 Pezzo
12686977 53 l 4 Pezzo
12666987 74 l 6 Pezzo
12686987 108 l 5 Pezzo
12636997 161 l 8 Pezzo
12676997 256 l 9 Pezzo
12617007 449 l 8 Pezzo
12657007 749 l 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12676977 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1320.00€ / pezzi 1
    Risparmia 85.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Controllo della temperatura accuratissimo, uniforme e delicato per una vasta gamma di applicazioni. Il forno universale a convezione naturale con display singolo Memmert™ è realizzato in robusto acciaio inossidabile.
  • Controllo della temperatura preciso e omogeneo, indipendente dal volume e dal carico della camera
  • °
  • Eight model sizes 30L to 750L
  • Natural convection or forced air circulation
  • Maggiore funzionalità con accessori pratici, omologati e testati
  • Involucro e camera realizzati quasi esclusivamente in acciaio inox di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione con interfacce, registratore dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Tre anni di garanzia per l'apparecchiatura ad eccezione dei componenti passibili di usura e lacerazioni
  • The temperature values of all universal ovens are measured according to DIN 12880: 2007-05
  • Ogni forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo 'CE'
Specifica
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di unità di controllo SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Natural
Capacità (sistema metrico) 32 L
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Natural Convection Universal Oven
Display TFT
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry
Include PC Software AtmoCONTROL
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UN30
N. di ripiani 3
Tipo di spina Regno Unito
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Adjustable digital timer: from 1 min. to 99 days, 23 hr.
Warranty 3 years
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 400 x 320 mm
Dimensioni (L x P x A) 585 x 704 x 434 mm
Lunghezza (sistema metrico) 434 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 704 mm
Altezza (sistema metrico) interno 320 mm
Profondità (sistema metrico) 434 mm
Depth (Metric) Interior 250 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 44 kg
Peso (sistema metrico) 45 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1600 w
Frequenza 50/60 Hz