Learn More
Memmert™ Universal Oven UN with Natural Convection & TwinDISPLAY
Codice prodotto. 12616987 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
N. di ripiani:
3
4
5
6
8
9
14
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) N. di ripiani unitSize
12616987 32 L 3 Pezzo
12636987 53 L 4 Pezzo
12656987 74 L 6 Pezzo
12606997 108 L 5 Pezzo
12646997 161 L 8 Pezzo
12686997 256 L 9 Pezzo
12627007 449 L 8 Pezzo
12667007 749 L 14 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12616987 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN30plus
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for drying, heating, ageing, burn-in and hardening in research, science, industry and quality assurance.
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UNplus.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays.
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Natural
Capacità (sistema metrico) 32 L
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Heating Oven
Display 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry
Include PC Software AtmoCONTROL
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UN30PLUS
N. di ripiani 3
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 years
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 400 x 320 mm
Dimensioni (L x P x A) 585 x 704 x 434 mm
Lunghezza (sistema metrico) 434 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 704 mm
Altezza (sistema metrico) interno 320 mm
Profondità (sistema metrico) 434 mm
Depth (Metric) Interior 250 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 55 kg
Peso (sistema metrico) 45 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1600 W
Frequenza 50/60 Hz