Specifica
| Product Type | Bruciatore Bunsen |
| Tipo di gas | Naturale/Metano, Natural Gas |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) ingresso esterno | 9 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| N. per confezione | Confezione da 5 |
| Peso (sistema metrico) | 1 kg |