Learn More
Fisherbrand™ Bybass Bunsen Burner for Natural Gas
Codice prodotto. 12842154 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
171 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12842154 171 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12842154
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Incorporates a gas control stopcock and pilot ignition flame.
  • All parts are nickel-plated
  • Supplied with air regulator
  • For use with natural gas
  • Aperture opening of 13mm
  • Total height of 171mm
Specifica
Product Type Bypass Bunsen Burner
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 9 mm
Altezza (sistema metrico) 171 mm
Include Gas Control, Pilot Ignition Flame
N. per confezione 1 Ea.