Learn More
RL Enterprises™ Natural Gas Security Bunsen Burner with NF Screwing G 1/2 Connector
Codice prodotto. 11785406 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11785406 165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11785406
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a single, continuous flame by controlled mixing of gas with air. RL Enterprises™ Natural Gas Security Bunsen Burner with NF Screwing G 1/2 Connector is manually adjustable to control intensity, temperature and flame size.
  • Large, stable base
  • Durable construction
  • Integral air regulator
Specifica
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Materiale Iron, Steel
Descrizione Consumption of 107L/hr.
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Include NF Screwing G 0.5 in Connector
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.38 kg