Learn More
RL Enterprises™ Natural Gas Security Bunsen Burner
Codice prodotto. 11759777 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11759777 165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11759777
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides a single, continuous flame by controlled mixing of gas with air. RL Enterprises™ Natural Gas Security Bunsen Burner with NF Screwing G 1/2 Connector is manually adjustable to control intensity, temperature and flame size.
  • Large, stable base
  • Durable construction
  • Integral air regulator
Specifica
Product Type Safety Bunsen Burner
Tipo di gas Methane, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tétine Connector
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Include T-Tine Connector
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.37 kg