Learn More
Ark Plas Products™ Natural Kynar Barbed Tee Connector
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Polypropylene Threaded Hose Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
45.00€ - 101.00€
Specifica
Product Type | Barbed Tee Connector |
---|---|
Materiale | Kynar |
Quantità confezione | Confezione da 10 |
Forma | Tee |
Colore | Naturale |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11871150
|
Ark Plas Products™
MFA60-DF0 |
1/4 x 1/4 x 1/4 in. Barb |
101.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11831150
|
Ark Plas Products™
MFA25-DF0 |
3/32 x 3/32 x 3/32 in. Barb |
45.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11861150
|
Ark Plas Products™
MFA31-DF0 |
3/16 x 3/16 x 3/16 in. Barb |
89.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11841150
|
Ark Plas Products™
MFA20-DF0 |
1/8 x 1/8 x 1/8 in. Barb |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:The Standard Barb
- Designed to accommodate most types of flexible tubing
- Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
- Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
- Designed for use with semi-rigid tubing
- Best suited for low-pressure flexible tubing applications
- Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Barbed Tee Connector | |
Confezione da 10 | |
Naturale |
Kynar | |
Tee |