Learn More
Ark Plas Products™ Connettori riduttori scanalati Premium in Kynar naturale
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Kynar Premium Grade Barbed Reducing Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
26.00€ - 42.00€
Specifica
Product Type | Barbed Reducing Connector |
---|---|
Materiale | Kynar |
Quantità confezione | Confezione da 10 |
Colore | Naturale |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11841140
|
Ark Plas Products™
MAD71-DF0 |
1/8 x 3/32 in. Barb |
39.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11861090
|
Ark Plas Products™
MAC24-DF0 |
3/32 x flangia da 3/32 in. |
26.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11851090
|
Ark Plas Products™
MAC12-DF0 |
1/16 x flangia da 1/16 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11801140
|
Ark Plas Products™
MAC29-DF0 |
3/16 x 3/16 in. Barb |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11871090
|
Ark Plas Products™
MAC40-DF0 |
1/8 x 1/8 in. Barb |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Premium fittings are stocked in White Nylon, Natural Polypropylene, Clear Polycarbonate and Kynar (PVDF). Available in two barb styles:The Standard Barb
- Designed to accommodate most types of flexible tubing
- Inner diameter can expand 40% to 50% above nominal ID value
- Holds up to 125 PSI without the use of tubing clamps
- Designed for use with semi-rigid tubing
- Best suited for low-pressure flexible tubing applications
- Tubing is expanded 21% above nominal ID value
Specifica
Barbed Reducing Connector | |
Kynar | |
Confezione da 10 | |
Naturale |