Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
Codice prodotto. 15241609
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
200 mL
250 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
ID collo (sistema metrico):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 180
pezzi 20
pezzi 279
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 50
pezzi 90
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) ID collo (sistema metrico) Dimensione della confezione
15241609 250 ml 30.8 mm pezzi 10
11324455 50 ml 23.8 mm pezzi 50
11899684 100 ml 23.8 mm pezzi 20
10607303 100 ml 23.8 mm Pezzo
12684940 200 mL 30.8 mm pezzi 10
15931391 250 ml 30.8 mm pezzi 279
10281651 250 ml 30.8 mm Pezzo
11910517 300 mL 30.8 mm pezzi 10
17878107 300 mL 30.8 mm pezzi 180
11344455 500 ml 39.2 mm pezzi 10
15251609 750 ml 39.2 mm pezzi 5
17848097 750 ml 39.2 mm pezzi 90
11361984 1000 ml 50 mm pezzi 4
11371984 1500 mL 50 mm pezzi 4
11962659 2000 ml 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 15241609 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000770531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.00€
    10.84€ / pezzi 10
    Risparmia 1.16€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 26-10-2026
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
  • Natural translucent color, round bottles
  • Easy to fill and clean
  • Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage 
  • Includes leakproof screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing, Sending Samples, Mailing, Transport, Storage
Forma Collo largo, Rotondo
Materiale Polietilene a bassa densità
ID collo (sistema metrico) 30.8 mm
Quantità 1 ciascuno
Closure Included No
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Bottiglie con collo largo